Läs mer
Butein Tetramethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butein Tetramethyl Ether |
| CAS | 155048-06-9 |
| Molekylformel | C19H20O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2E)-1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O5/c1-21-14-7-8-15(18(12-14)23-3)16(20)9-5-13-6-10-17(22-2)19(11-13)24-4/h5-12H,1-4H3/b9-5+ |
| LEDER | COc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(OC)c(OC)c2)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.36 |
| Formel vikt | 328.1311 |