Läs mer
Butein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butein |
| CAS | 487-52-5 |
| Molekylformel | C15 H12 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+ |
| LEDER | Oc1ccc(C(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.25 |
| Formel vikt | 272.0685 |