Läs mer
Butenafinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butenafine Hydrochloride |
| CAS | 101827-46-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H27 N . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-(4-tert-butylfenyl)-N-metyl-N-(nafthal-1-ylmetyl)metanamin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.93 |
| Visa mer |