missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butetamate Citrate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butetamate Citrate |
| CAS | 13900-12-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butetamate Citrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N O2 . C6 H8 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?