missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butetamate Citrate, Mikromol™

Produktkod. 30049516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049516 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0606.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Butetamate Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butetamate Citrate
CAS 13900-12-4
Analyt- eller komponentnamn Butetamate Citrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 N O2 . C6 H8 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butetamate Citrate, 2-Phenylbutyric acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate, 2-Diethylaminoethyl 2-phenylbutyrate citrate, Butethamate citrate, alpha-Ethylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.C6H8O7/c1-4-15(14-10-8-7-9-11-14)16(18)19-13-12-17(5-2)6-3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7-11,15H,4-6,12-13H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
LEDER CCC(C(=O)OCCN(CC)CC)c1ccccc1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(diethylamino)ethyl 2-phenylbutanoate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 455.5
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 455.2155 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.