Läs mer
Buthiazid, TRC
Produktkod. 30009197
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009197 25 mg
30010105 50 mg
30006063 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69003525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2043-38-1
Molekylformel C11 H16 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 353.85
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-isobutyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), 3-Isobutyl-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3500S, Buthiazide, Butizid, Butizide, Eunephran, Isobutylhydrochlorothiazide, Modenol, S 3500, Saltucin, Su 6187, Thiabutazide
IUPAC-namn 6-klor-3-(2-metylpropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-bensothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER CC(C)CC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buthiazide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN3O4S2/c1-6(2)3-11-14-8-4-7(12)9(20(13,16)17)5-10(8)21(18,19)15-11/h4-6,11,14-15H,3H2,1-2H3,(H2,13,16,17)
Formel vikt 353.0271
Procent renhet >95%