missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butibufen-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butibufen-d5 |
| CAS | 1346603-83-5 |
| Molekylformel | C14H15D5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | alpha-(Ethyl-d5)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, 2-(4-Isobutylphenyl)butyric Acid-d5, DF 1903Y-d5, alpha-(Ethyl-d5)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-4-13(14(15)16)12-7-5-11(6-8-12)9-10(2)3/h5-8,10,13H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.34 |
| Formel vikt | 225.1777 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?