Läs mer
Butocarboxim-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312777
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312777 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 30312777 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10890000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Analyt- eller komponentnamn Butocarboxim sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H14 N2 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butocarboxim sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Lösningstyp Single Solution
LEDER CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
IUPAC-namn [(E)-3-methylsulfinylbutan-2-ylideneamino] N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 206.26
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 206.0725 g/mol