missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butocarboxim Sulfoxide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30312451
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312451 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30312451 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010157ME

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butocarboxim sulfoxide
CAS 34681-24-8
Analyt- eller komponentnamn Butocarboxim sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H14 N2 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butocarboxim sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Lösningstyp Single Solution
LEDER CNC(=O)O\N=C(/C)\C(C)S(=O)C
IUPAC-namn [(E)-3-methylsulfinylbutan-2-ylideneamino] N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 206.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 206.0725 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.