Läs mer
Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handskar
Storlek:
8
9
Beskrivning
- Mycket flexibel handske gjord av butylgummi
- Tillverkad genom miljövänlig formsprutningsprocess
- Populärt inom NBC-skydd
- Utmärkt skydd mot en mängd olika kemikalier och gaser
- Uppfyller den nya antistatiska standarden En 16-350
- Gastät (uppfyller Natos krav)
- Lös passform gör att handskar kan bäras under
- Kan återanvändas efter speciell rengöring (konsultera KCL )
- Kan kombineras med kemiskt skyddande kläder
- Mycket bra skydd mot extremt aggressiva och giftiga kemikalier
- Extremt bekväm
- Mycket bra temperaturbeständighet
- Bra mekaniskt motstånd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16-350 antistatisk standard, EG-kategori PPE 3 |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | 0 |
| Material | Butyl |
| Pulveriserad | Pulveriserad |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.7 mm |
| Punkteringsbetyg | 0 |
| Motståndskraftig mot | Resistent mot genomträngning av kemikalier: BCI |
| Tear Rating | 1 |
| Visa mer |