Läs mer
Butorphanol N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Butorphanol N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butorphanol N-Oxide |
| CAS | 112269-63-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butorphanol N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H29 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, 17-oxide (9CI), Butorphanol N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO3/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19,25)14-15-4-3-5-15/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2/t19-,20+,21-,22?/m1/s1 |
| LEDER | Oc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCCC[C@]4(CC[N+]3([O-])CC5CCC5)c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.46 |
| Visa mer |