Läs mer
Butoxy-d9-acetic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butoxyacetic Acid-D9 (butoxy-D9) |
| CAS | 669720-55-2 |
| Molekylformel | C6 D9 H3 O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Acetic acid, 2-(butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)- (ACI), 2-(Butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)acetic acid (ACI), Acetic acid, butoxy-d9- (9 CI), Butoxy-d9-acetic Acid, 2-Butoxyacetic Acid-D9 (butoxy-D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.2131 |
| Formel vikt | 141.1351 g/mol |
| Visa mer |