Läs mer
Butoxy Olopatadine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butoxy Olopatadine Hydrochloride |
| CAS | 1253107-26-4 |
| Molekylformel | C25H31NO3 • HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Olopatadine NP5, (Z)-Butyl 2-(11-(3-(dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetate Hydrochloride, 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-butyl ester Dibenz-oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3.ClH/c1-4-5-15-28-25(27)17-19-12-13-24-23(16-19)22(11-8-14-26(2)3)21-10-7-6-9-20(21)18-29-24;/h6-7,9-13,16H,4-5,8,14-15,17-18H2,1-3H3;1H/b22-11-; |
| LEDER | CN(C)CC/C=C1C2=CC(CC(OCCCC)=O)=CC=C2OCC3=CC=CC=C\13.Cl |
| IUPAC-namn | butyl (Z)-2-(11-(3-(dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.98 |
| Formel vikt | 429.21 |