Läs mer
Butoxycaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butoxycaine |
| CAS | 3772-43-8 |
| Molekylformel | C17 H27 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-butoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-butoxybenzoate, 2-(Diethylamino)ethyl 4-n-butoxybenzoate, Butoxycaine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-7-13-20-16-10-8-15(9-11-16)17(19)21-14-12-18(5-2)6-3/h8-11H,4-7,12-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 4-butoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.401 |
| Formel vikt | 293.199 |