missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butralin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30309291
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309291 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309291 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010158AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butralin
CAS 33629-47-9
Analyt- eller komponentnamn Butralin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H21 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3
LEDER CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-butan-2-yl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 295.1532 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.