missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butralin, TRC

Produktkod. 30344038
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30344038 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30344038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB694350250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butralin
CAS 33629-47-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H21 N3 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Aniline, N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitro- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-(1-methylpropyl)-2,6-dinitrobenzenamine, 4-tert-Butyl-N-mono-sec-butyl-2,6-dinitroaniline, 4-tert-Butyl-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline, 70-314B, 72-A34, A 820, A 820 (herbicide), Amchem 70-25, Amex, Amex 820, Butalin, Butralin, Dibutalin, N-sec-Butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3
LEDER CCC(C)Nc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-butan-2-yl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Formel vikt 295.1532
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.