Läs mer
Butropium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butropium Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38NO4.BrH/c1-3-4-16-32-25-14-10-21(11-15-25)19-29(2)23-12-13-24(29)18-26(17-23)33-28(31)27(20-30)22-8-6-5-7-9-22;/h5-11,14-15,23-24,26-27,30H,3-4,12-13,16-20H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,26+,27-,29?;/m1./s1 |
| Formel vikt | 531.1984 |
| Procent renhet | >95% |