Läs mer
VACUUBRAND™ Fjärilsventil
Handla allt Vacuubrand Produkter
Typ:
Vridspjällsventil VS 16C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ventilerna i VS och VS C-serien är ventiler av fjärilstyp. En cirkulär ventilplatta med en tätningsring på omkretsen roterar runt en axel i rät vinkel mot ventilaxeln. Som ett resultat lämnar ventilerna praktiskt taget hela tvärsnittet fritt, vilket ger mycket god konduktans. Ventilkropparna är gjorda av ett stycke, bearbetade av massivt material, och kräver (utöver ventilhuvudstätningen) endast en elastisk axeltätning för rotationsrörelse av axeln. Ventilerna ger lågt läckage och minimal avgasningshastighet. VS C-serien har en ventiltätning gjord av perfluorelastomermaterial (ffKM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Vridspjällsventil VS 16C |