missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™

Produktkod. 30460346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460346 4 x 25 mg
17982506 100 mg
17902616 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0063.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 2732346-94-8
Analyt- eller komponentnamn Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H28 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bezafibrate Imp. E (EP), Butyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC-namn butyl 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 417.93
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 417.1707 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.