Läs mer
Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Mikromol™
Produktkod. 30051652
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051652 100 mg
1 options
Produktkod. 30051652 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0179.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
CAS 1185726-73-1
Analyt- eller komponentnamn Butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Butyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. C (EP), 4-Butoxybenzeneacetic acid butyl ester, Bufexamac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-3-5-11-18-15-9-7-14(8-10-15)13-16(17)19-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-13H2,1-2H3
LEDER CCCCOC(=O)Cc1ccc(OCCCC)cc1
IUPAC-namn butyl 2-(4-butoxyphenyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 264.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264.1725 g/mol