Läs mer
Butyl 2-Ethylhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 68443-63-0 |
| Molekylformel | C12 H24 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Ethyl-hexanoic Acid Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-4-7-9-11(6-3)12(13)14-10-8-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)C(CC)CCCC |
| IUPAC-namn | butyl 2-ethylhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.318 |
| Formel vikt | 200.178 |