Läs mer
Butyl 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Carbonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22Cl2O5/c1-2-3-11-25-19(24)26-17-16(14-8-7-13(21)12-15(14)22)18(23)27-20(17)9-5-4-6-10-20/h7-8,12H,2-6,9-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 412.0844 |
| Procent renhet | >95% |