Läs mer
Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate (Technical Grade) |
| CAS | 995-33-5 |
| Molekylformel | C17H34O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate, Butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)valerate, Butyl 4,4-di-tert-butylperoxyvalerate, Butyl 4,4'-bis(tert-butylperoxy)valerate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O6/c1-9-10-13-19-14(18)11-12-17(8,22-20-15(2,3)4)23-21-16(5,6)7/h9-13H2,1-8H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | butyl 4,4-bis(tert-butylperoxy)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vikt | 334.2355 |