missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyl 4-Bromobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 3540-75-8 |
| Molekylformel | C8H15BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c1-2-3-7-11-8(10)5-4-6-9/h2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)CCCBr |
| IUPAC-namn | butyl 4-bromobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vikt | 222.0255 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?