Läs mer
Butyl 4-methylbenzenesulfonate, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 31447205
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31447205 100 g
31444757 25 g
31437860 5 g
31446202 500 g
31433899 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31447205 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD149493100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 778-28-9
Molekylformel C11H16O3S
MDL-nummer MFCD00027203
Kvantitet 100 g
LEDER CC1=CC=C(S(=O)(OCCCC)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 228.31
Procent renhet 96%