Läs mer
Butyl 4-metylbensensulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 228.082 |
| Procent renhet | >95% |