Läs mer
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15612870
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612870 1 L Glasflaska 1 L
15622870 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15612870 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2706871L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,7 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl acetate
Namnnotering CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%
Abs. max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -78°C (literature)
Densitet 0.88 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 126.2°C
Flampunkt 27°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COO(CH2)3CH3
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Formel vikt 116.16
Procent renhet >99.65%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-butyl acetate