Läs mer
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,7 %, Solstice
Beskrivning
- För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
- Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
- Låg UV-föroreningsprofil
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
- Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl acetate |
| Namnnotering | CHROMASOLV™ Dessutom, för HPLC, 99,7% |
| Abs. | Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,01 vid 320 nm, Max. 0,02 vid 300 nm, Max. 0,04 vid 275 nm, Max. 0,20 vid 260 nm |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Smältpunkt | -78 °C (litteratur) |
| Densitet | 0,88 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kokpunkt | 126,2 °C |
| Flampunkt | 27 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3COO(CH2)3CH3 |
| Visa mer |