Läs mer
Butylacetat, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5 % (GC), Solstice
Produktkod. 15635600
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15635600 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15625600 500 mL Glasflaska 500ml
15605600 1 L Glasflaska 1 L
15615600 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15635600 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 458606X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 SEK
    2411.95 SEK / Paket med 6
    Save 808.05 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-04-2027
Puriss. pa, ACS-reagens
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butylacetat
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl acetate
Smältpunkt -78 °C
Densitet 0,88 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 126 °C
Explosionsgräns 0.076
Flampunkt 23 °C (73,4 °F)
Tändpunkt 790 °F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COO(CH2)3CH3
Brytningsindex n20/D 1.394
Kvantitet 6 x 1 L
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rester efter avdunstning 0 till 0,001 %
Ångdensitet 4 (vs luft)
Formel vikt 116,16 g/mol
Ångtryck 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.