Läs mer
Butylacetat, puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120267
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15625600 500 mL Glass Bottle 500ml
15605600 1 L Glasflaska 1 L
15615600 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15635600 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15625600 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 45860500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butyl acetate
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl acetate
Smältpunkt -78°C
Densitet 0.88g/mL at 25°C
Kokpunkt 126°C
Explosionsgräns 0.076
Flampunkt 23°C (73.4°F)
Tändpunkt 790°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3COO(CH2)3CH3
Brytningsindex n20/D 1.394
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Rester efter avdunstning 0 to 0.001%
Ångdensitet 4 (vs air)
Formel vikt 116.16g/mol
Ångtryck 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.