Läs mer
Butylacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice™
Produktkod. 16605873
Change view
Kvantitet:
35 kg
Förpackningsstorlek:
35kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16605873 35 kg 35kg
1 options
Produktkod. 16605873 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 4586035KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8885.00 SEK
    6663.63 SEK / 35kg
    Save 2221.37 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl acetate
CAS 123-86-4
CAS Max % 1
Smältpunkt -78 °C
Färg Färglös
Densitet 0,881 g/cm3 (20 °C)
Kokpunkt 126,2 °C (10¹3 hPa)
Flampunkt 27 °C
Molekylformel C6H12O2
Linjär formel CH3COO(CH2)3CH3
Kvantitet 35 kg
Beilstein 1741921
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(C)=O
IUPAC-namn butylacetat
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvalitet ACS Lösningsmedel för allmän användning