Läs mer
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Produktkod. 15655770 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655770 1 L Glass Bottle 1 L
15628420 4 L Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15655770 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5374541L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-86-4
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009445
InChI-nyckel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-namn butyl acetate
LEDER CCCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl acetate
Smältpunkt -78°C
Färg Colorless
Densitet 0.88g/mL at 25°C
Kokpunkt 126.2°C
Explosionsgräns 0.076
Flampunkt 23°C (73.4°F)
Tändpunkt 790°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3COO(CH2)3CH3
Brytningsindex n20/D 1.394
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1123
Beilstein 1741921
Ångdensitet 4 (vs air)
Formel vikt 116.16g/mol
Ångtryck 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Procent renhet 99.50%