Läs mer
Butylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Acetoxybutane, 1-Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl acetate, Butyl ethanoate, NBA, NSC 9298, n-Butyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | Butylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |