Läs mer
Butyl Acrylate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878420
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878420 2.5 L 2.5 L
15858420 100 mL 100ml
15868420 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15878420 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8008322500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-32-2
Kvalitet Research
Molekylformel CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Specifikationer
Smältpunkt -64.6°C
Densitet 0.90 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 147°C to 148°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009446
Kvantitet 2.5 L
Synonym Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester, Butyl acrylate