Läs mer
Butyl butyrate, 98%
Produktkod. 10421481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421481 5 mL Glasflaska 5ml
10760751 100 mL Glasflaska 100ml
10697421 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10421481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-21-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-21-7
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00009450
InChI-nyckel XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
IUPAC-namn butylbutanoat
LEDER CCCCOC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl butyrate
Namnnotering 98%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt -92.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8675g/mL, 0.8675
Kokpunkt 164.0°C to 165.0°C
Flampunkt 49°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4050 to 1.4070
Kvantitet 5 mL
Beilstein 02, 271
Merck Index 15, 1558
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 144.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl butyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.