Läs mer
Butylkarbamat, TRC
Produktkod. 30348142
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348142 5 g
1 options
Produktkod. 30348142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8103905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Carbamate
CAS 592-35-8
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 5 g
Synonym Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
LEDER CCCCOC(=O)N
IUPAC-namn Butylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079