Läs mer
Butyl Carbitol Acetat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16329697 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16329697 1 mL
1 options
Produktkod. 16329697 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Butylkarbitolacetat124-17-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl carbitol acetate
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 124-17-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H20O4
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOCCOCCOC(=O)C
IUPAC-namn 2-(2-butoxietoxi)etylacetat
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 204.266
PubChem CID 31288
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning