Läs mer
Butyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10315220 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10315220 2.5 L 2.5 L
10040070 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10315220 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/5300/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 112-34-5
Molekylformel C8H18O3
MDL-nummer 2881
Specifikationer
Smältpunkt -68°C
Färg Colorless
Kokpunkt 231°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 162.23g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol