Läs mer
Butyl methacrylate, 99%, stabilized
Produktkod. 10616214 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616214 5 L Plast trumma 5 L
10318640 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616214 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 216620051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-88-1 , 150-76-5
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00009444
InChI-nyckel SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC-namn butyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl methacrylate
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt -75.0°C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 160.0°C to 163.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4225 to 1.4245
Kvantitet 5 L
Beilstein 02, III, 1286
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,miscible in ethyl acetate
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.