missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butylmetakrylat, 99 %, stabiliserat

Produktkod. p-3735879 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10318640 1 L Glasflaska 1 L
10616214 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10318640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216620010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 97-88-1 | C8H14O2 | 142,20 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 97-88-1 , 150-76-5
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00009444
InChI-nyckel SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl methacrylate, n-butyl methacrylate, butylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, butyl 2-methacrylate, butylmethacrylaat, 2-methyl-butylacrylat, butil metacrilato, 2-methyl-butylacrylaat, 2-methyl-butylacrylate
PubChem CID 7354
IUPAC-namn butyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCOC(=O)C(C)=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butyl methacrylate
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt -75.0°C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 160.0°C to 163.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4225 to 1.4245
Kvantitet 1 L
Beilstein 02, III, 1286
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: very soluble in ether and ethanol,miscible in ethyl acetate
Stabilisator 10 to 110ppm MEHQ
Viskositet 1.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.