Läs mer
Butylmetakrylat, Mikromol™
Beskrivning
Butylmetakrylat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrylic acid butyl ester |
| CAS | 97-88-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methacrylic acid butyl ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. A (EP), Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | Butyl 2-metylprop-2-enoat |
| Visa mer |