Läs mer
Butylmetakrylat, TRC
Produktkod. 30134472
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134472 50 mL
30005405 10 mL
17984795 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB78949350ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-88-1
Molekylformel C8 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Synonym Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate
IUPAC-namn Butyl 2-metylprop-2-enoat
LEDER CCCCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid butyl ester
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Formel vikt 142.0994