Läs mer
Butyl Methanesulfonate, Mikromol™
Produktkod. 30051245
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051245 250 mg
1 options
Produktkod. 30051245 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1314.010250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butyl Methanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl methanesulfonate
CAS 1912-32-9
Analyt- eller komponentnamn Butyl methanesulfonate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H12 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methanesulfonic acid butyl ester, Butyl mesylate, Butyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid n-butyl ester, NSC 36060, n-Butyl methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCCCOS(=O)(=O)C
IUPAC-namn butyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 152.21
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.0507 g/mol