Läs mer
Butyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl methanesulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 152.0507 |
| Procent renhet | >95% |