Läs mer
Butyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 52017-46-6 |
| Molekylformel | C5 H12 O2 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2S2/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanylbutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.28 |
| Formel vikt | 168.0279 |