missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 52017-46-6 |
| Molekylformel | C5 H12 O2 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2S2/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanylbutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.28 |
| Formel vikt | 168.0279 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?