Läs mer
Butylnitrit, TRC
Produktkod. 30011705
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011705 5 g
30005452 100 g
30011578 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6939205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-16-1
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Synonym NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
IUPAC-namn Butylnitrit
LEDER O=NOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Nitrite
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Formel vikt 103.0633