Läs mer
Butyl Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Oleate |
| CAS | 142-77-8 |
| Molekylformel | C22H42O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Z)-9-Octadecenoic Acid Butyl Ester, Oleic acid Butyl Ester, Advaplast 42, Butyl (Z)-9-Octadecenoate, Butyl cis-9-Octadecenoate, Hallco C 503, Kaolube 804, Kemester 4000, Kessco 554, Kesscoflex BO, Plasthall 914, Wilmar Butyl Oleate, Witcizer 100, Witcizer 101, n-Butyl Oleate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h12-13H,3-11,14-21H2,1-2H3/b13-12- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC |
| IUPAC-namn | butyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.57 |
| Formel vikt | 338.3185 |