Läs mer
Butyl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palmitic acid-n-butyl ester |
| CAS | 111-06-8 |
| Molekylformel | C20 H40 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Palmitic acid-n-butyl ester, Hexadecanoic acid, butyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, butyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Butyl hexadecanoate, Butyl palmitate, n-Butyl hexadecanoate, n-Butyl palmitate, NSC 4815, Palmitic acid n-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(21)22-19-6-4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| IUPAC-namn | butyl hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.53 |
| Formel vikt | 312.3028 |