Läs mer
Butyl Paraben-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl paraben ring-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1 |
| Formel vikt | 200.1144 |
| Procent renhet | >95% |